N-Phényl-3-(phosphonooxy)naphtalène-2-carboxamide solution 12,5 mg/mL, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ500
3871-10MLEA 170 EUR InStock
3871-10ML
N-Phényl-3-(phosphonooxy)naphtalène-2-carboxamide solution 12,5 mg/mL, Sigma-Aldrich®
N-Phényl-3-(phosphonooxy)naphtalène-2-carboxamide
Naphthol AS-BI Phosphoric acid solution for use in the Sigma Acid Phosphatase (TRAP) Procedure, Kit 387A.
  • Suitable for haematology
  • Suitable for histology
Formule: C₁₈H₁₅BrNO₆P
MW: 452,1926 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004058
Numéro CAS: 1919-91-1
IVDLogo
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité