o-IDTBr, Réactif photovoltaïque organique (OPV)
Fournisseur: Thermo Scientific
H66666.MC H66666.MD H66666.ME
H66666.MCEA 756 EUR InStock
H66666.MC H66666.MD H66666.ME
o-IDTBr, Réactif photovoltaïque organique (OPV)
o-IDTBr
Formule: C₇₂H₈₈N₆O₂S₈
MW: 1326,03 g/mol
Numéro CAS: 2077945-91-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Black
Form Flake or threadlike
Bandgap energy 1,60 ± 0,02 eV
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité