IDT-2BR, Réactif photovoltaïque organique (OPV)
Fournisseur: Thermo Scientific
H66830.MC H66830.MD H66830.ME
H66830.MCEA 708 EUR InStock
H66830.MC H66830.MD H66830.ME
IDT-2BR, Réactif photovoltaïque organique (OPV)
IDT-2BR
Formule: C₈₈H₈₈N₆O₂S₈
MW: 1518,20 g/mol
Numéro CAS: 2042521-91-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Black
Form Flake or threadlike
Bandgap energy 1,69 ± 0,02 eV
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité