L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Disinfectants, divodes FG, VT29
Fournisseur: Diversey
7516893 7514486
DIVY7516893EA 111 EUR InStock
DIVY7516893 DIVY7514486
Disinfectants, divodes FG, VT29
Produits nettoyants Désinfectants
Divodes FG is a ready-to-use disinfectant spray for use in the food and beverage industry and also in the kitchen.
  • Ready to use (no dilution required)
  • Effective disinfection in a wide spectrum of applications
  • Non-foaming
  • Particularly recommended for use in areas sensitive to humidity
  • Evaporates quickly, no residue
Divodes FG is a fast acting disinfectant spray for intermediate and final treatment. It can be used safely on surfaces that come into contact with food and evaporate quickly without leaving visible residues. This spray allows theMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité