L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Eau, molecular grade DNAse_RNAse_free
Fournisseur: G Bioscienes
Synonyms: Hydrogen oxide
786-72C 786-73C 786-292 786-293
786-72CEA 240 EUR InStock
786-72C 786-73C 786-292 786-293
Eau, molecular grade DNAse_RNAse_free
Eau
Molecular Grade Water is ultrapure water that certified RNase, DNase and Protease free, is suitable for use in molecular biology applications, which demand a high quality of water and assurance that the water is free from nucleases and protease contamination. No toxic agents, such as DEPC, are used in the manufacturing of Molecular Grade Water, eliminating DEPC interference of enzymatic reactions.
  • Each lot is quality tested for the absence of RNase, DNase and protease contamination
For use in molecular biology applications, PCR reactions, 2D electrophoresis and mass spectrometry.
Formule: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Point d'ébullition: 100
Point de fusion: 0
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
Merck Index: 13,10098
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité