RNaseOUT™ RNAse removal solution
Fournisseur: G Bioscienes
786-70 786-71
786-70EA 114 EUR InStock
786-70 786-71
RNaseOUT™ RNAse removal solution
Produits nettoyants Décontaminants
RNaseOUT™ is uniquely formulated to destroy and remove RNases on contact.
  • Simply spray and rinse
  • RNaseOUT™ is non-toxic and residue free
  • RNaseOUT™ allows common equipment to be safely and confidently used for all RNA work
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité