Naphthol AS-BI Alkaline solution, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
861-10MLEA 171 EUR InStock
861-10ML
Naphthol AS-BI Alkaline solution, Sigma-Aldrich®
Naphthol AS-BI Alkaline solution
Kit component for Sigma Alkaline Phosphatase Procedure, kits 86C and 86R
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00283933
ADR: 8,3
IVDLogo
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité