Fast Blue BB base 15 mg/ml dans l'acide chlorydrique 4M stabilisé, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
917-10MLEA 183 EUR InStock
917-10ML
Fast Blue BB base 15 mg/ml dans l'acide chlorydrique 4M stabilisé, Sigma-Aldrich®
Fast Blue BB base
Formule: C₁₇H₂₀N₂O₃
MW: 300,36 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009091
Numéro CAS: 120-00-3
ADR: 8,2
IVDLogo
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité