tri-Sodium citrate solution, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
915-50MLEA 101 EUR InStock
915-50ML
tri-Sodium citrate solution, Sigma-Aldrich®
tri-Sodium citrate
Used as a kit component for the 91A and 91C procedures for Esterase.
Formule: C₆H₅Na₃O₇
MW: 258,07 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012462
Numéro CAS: 68-04-2
IVDLogo
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité