Formvar solution ~1% dans le 1,2-dichloroéthane pour la microscopie, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
09823-100MLEA 50.1 EUR InStock
09823-100ML
Formvar solution ~1% dans le 1,2-dichloroéthane pour la microscopie, Sigma-Aldrich®
Formvar
Formule: (C₃H₆O₂)n
Densité: 1,220 - 1,256 g/ml at 20 °C
Point d'éclair: 16 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00131103
Numéro CAS: 63148-64-1
ADR: 3,2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (colour) Colourless to almost colourless
Appearance (form) Liquid
Density D20/4 1.220 - 1.256
Refractive index N20/D 1.443 - 1.449
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité