FURA-2 pentapotassium salt, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
F0763-1MGEA 447 EUR InStock
F0763-1MG
FURA-2 pentapotassium salt, Sigma-Aldrich®
FURA-2 pentapotassium salt
Cell impermeable fluorescent probe for Ca2+.
Formule: C₂₉H₂₂K₅N₃O₁₄
MW: 832 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 113694-64-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité