Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fast Red RC Salt, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY

F2256-25GEA 35.7 EUR InStock
F2256-25G
Fast Red RC Salt, Sigma-Aldrich®
Fast Red RC Salt
Fast Red RC Salt, (2-Amino-4-chloroanisole diazotated zinc chloride complex; 5-Chloro-2-methoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt; Diazo Fast Red RC)


Formule: C₇H₆Cl₂N₂O
MW: 273,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074764
Numéro CAS: 68025-25-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité