Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fat brown B, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY

F3257-25GEA 120 EUR InStock
F3257-25G
Fat brown B, Sigma-Aldrich®
Fat brown B
Fat Brown B, (Solvent red 3)


Formule: C₁₈H₁₆N₂O₂
Point de fusion: 152-155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 6535-42-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité