Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DiBAC₄(3), Sigma-Aldrich®

Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY

D8189-25MGEA 350 EUR InStock
D8189-25MG
DiBAC₄(3), Sigma-Aldrich®
DiBAC₄(3)
Application in high throughput screening.


Formule: C₂₇H₄₀N₄O₆
MW: 516,63 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07437857
Numéro CAS: 70363-83-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité