Demecolcine ≥98% (par HPLC), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
D7385-5MGEA 243 EUR InStock
D7385-5MG D7385-50MG D7385-10MG
Demecolcine ≥98% (par HPLC), Sigma-Aldrich®
Demecolcine
Demecolcine has been used as a microtubule depolymerizing agent. It has also been used to inhibit mitotic division.
Formule: C₂₁H₂₅NO₅
MW: 371,433 g/mol
Point de fusion: 184 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075459
Numéro CAS: 477-30-5
EINECS: 207-514-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (colour) Faint yellow to yellow and faint beige
Appearance (form) Powder
Purity (hplc area %) ≥98%
Solubility (colour) Faint yellow to very dark yellow and faint green-yellow to very dark green-yellow
Solubility (turbidity) Clear
Solubility (method) 10 mg plus 1 ml of chloroform
Infrared spectrum Conforms to structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité