L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride, fluorogenic, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
Synonyms: 5,6-Diamino-1,3-benzodioxole dihydrochloride, 1,3-Benzodioxole-5,6-diamine dihydrochloride, 1,2-Diamino-4,5-methylenedioxybenzene dihydrochloride, MDB, Benzo[1,3]dioxole-5-6-diamine dihydrochloride
MQ100
D4784-100MG D4784-10MG D4784-50MG
D4784-100MGEA 1290 EUR InStock
D4784-100MG D4784-10MG D4784-50MG
4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride, fluorogenic, Sigma-Aldrich®
4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride
4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride is a fluorescence tag for α keto acids. It is also required for the derivatisation of sialic acids in presence of dilute sulfuric acid. The method allows determination of sialic acids.
4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride has been used for the derivatisation of sialic acids to analyse them by capillary liquid-chromatography-electrospray ionisation/tandem mass spectrometry (CapLC-ESI-MS/MS). Fluorogenic reagent for α-ketoacids.
Formule: C₇H₈N₂O₂·2HCl
MW: 225.07 g/mol
Point de fusion: 247 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00037497
Numéro CAS: 81864-15-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da814b25819deeccdecacde0d061e15a4c3cc6de&vid=da814b25819deeccdecacde0d061e15a4c3cc6de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) White to Orange to Red
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Carbon 36.4 - 38.3%
Nitrogen 12.0 - 12.8%
Purity (HPLC) ≥98%
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité