Ethidium monoazide bromide (EMA) ≥95% (par HPLC), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
E2028-5MGEA 559 EUR InStock
E2028-5MG
Ethidium monoazide bromide (EMA) ≥95% (par HPLC), Sigma-Aldrich®
Ethidium monoazide bromide (EMA)
Ethidium bromide monoazide. ≥95% (HPLC), solid (3-Amino-8-azido-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide; Ethidium monoazide bromide)
Formule: C₂₁H₁₈BrN₅
MW: 420,305 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 58880-05-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité