Trichrome stain solution AB, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
HT10516-500MLEA 484 EUR InStock
HT10516-500ML
Trichrome stain solution AB, Sigma-Aldrich®
Trichrome stain
Intended for use in the study of connective tissue, muscle and collagen fibers. Stains collagen blue and muscle red.
IVDLogo
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité