Hématoxyline Gill No. 1, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
GHS116-500MLEA 62.2 EUR InStock
GHS116-500ML
Hématoxyline Gill No. 1, Sigma-Aldrich®
Hématoxyline (solution de coloration)
Gill No. 1 formulation is used as a progressive cytology stain. Used with hematoxylin and eosin staining.
Formule: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078111
Numéro CAS: 517-28-2
IVDLogo
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité