Bacteriochlorophyll de Rhodopseudomonas sphaeroides, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
B5906-5MGEA 1690 EUR InStock
B5906-5MG B5906-1MG
Bacteriochlorophyll de Rhodopseudomonas sphaeroides, Sigma-Aldrich®
Bacteriochlorophyll
Bacteriochlorophyll from Rhodopseudomonas sphaeroides has been used as a standard to calibrate the high performance liquid chromatography (HPLC).
  • Bacteriochlorophylls are photosynthetic pigments, that are present in most of the bacteria
Bacteriochlorophyll/BchF or 3-vinyl-bacteriochlorophyll hydratase is an enzyme present in bacteria, which helps in producing bacteriochlorophyll a. Bacteriochlorophyll a is formed from chlorophyllide a.
Formule: C₅₅H₇₄MgN₄O₆
MW: 911,5 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00078976
Numéro CAS: 17499-98-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/39/26659739.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour)
Appearance (Form)
Solubility (Colour)
Solubility (Form)
10 mg/mL, EtOH
Solution
Magnesium (Mg) 1.5 - 3.0 %
E1%
in Ethyl Ether
150 - 250
Lambda Max 570 - 578 nm
Note Absorbance maxima are consistent with Bacteriochlorophyll.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité