bisbenzimide H-33342 trihydrochloride (Hoechst 33342) ≥98% (par HPLC, TLC), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ300
B2261-25MG B2261-100MG B2261-1G B2261-500MG
B2261-25MGEA 41.4 EUR InStock
B2261-25MG B2261-100MG B2261-1G B2261-500MG
bisbenzimide H-33342 trihydrochloride (Hoechst 33342) ≥98% (par HPLC, TLC), Sigma-Aldrich®
bisbenzimide H-33342 trihydrochloride (Hoechst 33342)
Useful for staining DNA, chromosomes and nuclei. May be used for fluorescence microscopy or flow cytometry.
Excitation max. = 346 nm
Emission max. = 460 nm
bisBenzimide H 33342 trihydrochloride has been used for the staining of viable and apoptotic.
Formule: C₂₇H₂₈N₆O·3HCl
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012679
Numéro CAS: 23491-52-3
EINECS: 200-835-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df35663a377a6af410d46bc75cb7d9eef5891fb4&vid=dadb7d35686760b2287f427c5a061eb322aa996e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Form) Powder
Appearance (Colour) Yellow
Solubility (Solvent) Water
Solubility (Conc) 49.00 - 51.00 mg/ml
Solubility (Turbidity) Clear to Very Slightly Hazy
Solubility (Colour) Yellow to Brown
NMR (Solvent) D2O
Identity by NMR Consistent
Purity (TLC) ≥98.00%
Purity (HPLC) ≥98.00%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité