6-Carboxyfluorescein, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
C0662-50MGEA 169 EUR InStock
C0662-50MG
6-Carboxyfluorescein, Sigma-Aldrich®
6-Carboxyfluorescein
Fluorescent dye.
Formule: C₂₁H₁₂O₇
MW: 376,32 g/mol
Point de fusion: >300 °C (lit.)                      
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036873
Numéro CAS: 3301-79-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité