5-Carboxyfluorescein, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
C0537-50MGEA 173 EUR InStock
C0537-50MG
5-Carboxyfluorescein, Sigma-Aldrich®
5-Carboxyfluorescein
5-Carboxyfluorescein has been used as an internal marker in capillary isotachophoresis to quantify the charge-based low density lipoprotein subfractions.
Formule: C₂₁H₁₂O₇.xH₂O
MW: 376,32 g/mol (anhy)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036874
Numéro CAS: 76823-03-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité