2-[4-(Dimethylamino)styryl]-N-methylbenzoxazolium perchlorate, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
D1429-5MGEA 172 EUR InStock
D1429-5MG
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-N-methylbenzoxazolium perchlorate, Sigma-Aldrich®
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-N-methylbenzoxazolium perchlorate
DNA, RNA stain with advantageous spectral properties for cytometric applications.
Formule: C₁₈H₁₉ClN₂O₅
MW: 378,81 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274415
Numéro CAS: 64872-13-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/94/26659894.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité