Di-8-ANEPPS ≥95% (par HPLC), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
D1065-5MGEA 706 EUR InStock
D1065-5MG
Di-8-ANEPPS ≥95% (par HPLC), Sigma-Aldrich®
Di-8-ANEPPS
4-(2-[6-(Dioctylamino)-2-naphthalenyl]ethenyl)-1-(3-sulfopropyl)pyridinium inner salt. ≥95% (HPLC), solid (Di-8-ANEPPS)
Formule: C₃₆H₅₂N₂O₃S
MW: 592,87 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03453608
Numéro CAS: 157134-53-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité