5-DTAF hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
D0531-500MGEA 449 EUR InStock
D0531-500MG
5-DTAF hydrochloride, Sigma-Aldrich®
5-DTAF hydrochloride
5-([4,6-Dichlorotriazin-2-yl]amino)fluorescein hydrochloride has been used for labeling of yeast cells to study the adhesion of yeast cells to the digestive tract of sea bass (Dicentrarchus labrax) larvae and leopard grouper (Mycteroperca rosacea).
Formule: C₂₃H₁₂Cl₂N₄O₅·HCl
MW: 531,8 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051407
Numéro CAS: 21811-74-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/79/26659879.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité