Direct Blue 15, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
D2535-25GEA 143 EUR InStock
D2535-25G
Direct Blue 15, Sigma-Aldrich®
Direct Blue 15
May be used as a substitute for trypan blue for some biological and staining applications.
Formule: C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₆S₄
MW: 992,8 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036441
Numéro CAS: 2429-74-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité