Chlorophyll A, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
C6144-1MG C6144-5MG
C6144-1MGEA 259 EUR InStock
C6144-1MG C6144-5MG
Chlorophyll A, Sigma-Aldrich®
Chlorophyll A
Chlorophyll a has been used as a standard for the calibration of fluorometer.
Formule: C₅₅H₇₂MgN₄O₅
MW: 893,49 g/mol
Point de fusion: 150-153 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00079050
Numéro CAS: 479-61-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd945840481c47eeb5edc67c3406ddc48f34bb0c&vid=628e59622c8ba54182dffa4d51a091297007b43f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité