Calcimycin (mixed Mg/CA salt), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
C5149-5MGEA 208 EUR InStock
C5149-5MG
Calcimycin (mixed Mg/CA salt), Sigma-Aldrich®
Calcimycin (mixed Mg/CA salt)
Ionophore highly selective for Ca2+. Potentiates responses to NMDA but not to quisqualate. In cell culture, stimulates nitric oxide production by calmodulin-dependent constitutive nitric oxide synthase.
Formule: (C₂₉H₃₆N₃O₆)₂·Mg(C₂₉H₃₆N₃O₆)₂·Ca
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 52665-69-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité