6-CFDA (6-Carboxyfluorescein diacetate, single isomer), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
C5041-100MG C5041-25MG
C5041-100MGEA 273 EUR InStock
C5041-100MG C5041-25MG
6-CFDA (6-Carboxyfluorescein diacetate, single isomer), Sigma-Aldrich®
6-CFDA (6-Carboxyfluorescein diacetate)
Used to differentiate viable cells from apoptotic cells. Live cells that are not apoptotic accumulate 6-carboxyfluorescein but do not accumulate annexin. Fluorescent wavelengths λex 492 nm; λemm 517 nm in 0.1 M Tris, pH 8.0.
Formule: C₂₅H₁₆O₉
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036871
Numéro CAS: 3348-03-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ade157b9d2dbb44f719042c0c830e5a8a3e75705&vid=26a78ce19f79b0a8e25ccf190e52ee99496f7d49&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité