5-CFDA (5-Carboxyfluorescein diacetate), Sigma-Aldrich®
C4916-25MGEA 179 EUR InStock
C4916-25MG
5-CFDA (5-Carboxyfluorescein diacetate), Sigma-Aldrich®
5-CFDA (5-Carboxyfluorescein diacetate)
5-Carboxyfluorescein diacetate has been used for the staining of bacteria to study bacterial adhesion to mucin.
Formule: C₂₅H₁₆O₉
MW: 460,39 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036872
Numéro CAS: 79955-27-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/22/26659822.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité