Bis(cyclohexanone)oxalyldihydrazone, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
C9012-25GEA 71.3 EUR InStock
C9012-25G
Bis(cyclohexanone)oxalyldihydrazone, Sigma-Aldrich®
Bis(cyclohexanone)oxalyldihydrazone
Bis(cyclohexanone)oxaldihydrazone (Cuprizone) has been used in mice to study the effect of NG2 (neural/glial antigen 2) proteoglycan on toxic-induced demyelination. It has been used to induce demyelination in mice. It has been used to study cuprizone-induced demyelination and remyelination in the corpus callosum of mice.
Formule: C₁₄H₂₂N₄O₂
MW: 278,36 g/mol
Point de fusion: 210-214 °C (lit.)                      
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001659
Numéro CAS: 370-81-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité