Reactive Red 120, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
R0378-50GEA 118 EUR InStock
R0378-50G
Reactive Red 120, Sigma-Aldrich®
Reactive Red 120
Reactive Red 120 is a triazine-based azo dye.
Formule: C₄₄H₂₄Cl₂N₁₄Na₆O₂S₆
MW: 1469,98 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132157
Numéro CAS: 61951-82-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité