L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Phloxine B, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Phloxine B, Eosin S extra bluish, Eosine Blue, Sodium 2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetrachloro-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), CI 45410, 2′,4′,5′,7′-Tetrabromo-4,5,6,7-tetrachlorofluorescein, Acid Red 92, Cyanosine, Phloxine
MQ200
P2759-100G P2759-25G
P2759-100GEA 726 EUR InStock
P2759-100G P2759-25G
Phloxine B, Sigma-Aldrich®
Phloxin B
Phloxine B has been used to trace the uptake of double stranded RNA by green peach aphids. It has also been used to stain yeast strains.
Formule: C₂₀H₂Br₄Cl₄Na₂O₅
MW: 829.6344 g/mol
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00070627
Numéro CAS: 18472-87-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db9ba30da3cab593f20c24481bd31fcd4db43416&vid=e6d3596fa1965677e88b880f14413a4d6511b9d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Dark Red
Appearance (Form) Powder
Solubility (Colour) Red
Solubility (Turbidity)
1 mg/mL, H2O
Clear
Infrared spectrum Conforms to Structure
E1%
In 50% Ethanol, at 548 nm
1150 - 1300
Lambda Max 546 - 550 nm
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité