L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Pararosaniline, Crystalline, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
Synonyms: Tris(4-aminophenyl)methanol, Paramagenta, p-Rosaniline, Parafuchsin, Pararosaniline base
MQ200
P7632-10G P7632-1G P7632-25G P7632-5G
P7632-10GEA 71.6 EUR InStock
P7632-10G P7632-1G P7632-25G P7632-5G
Pararosaniline, Crystalline, Sigma-Aldrich®
Pararosaniline
Pararosaniline Base,crystalline (Parafuchsin; Paramagenta)
Formule: C₁₉H₁₉N₃O
MW: 305.38 g/mol
Point de fusion: 205 °C (déc., lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00036222
Numéro CAS: 467-62-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e36cdecf2bf49839b29f2c1236505faa634fe850&vid=99fb0993b82e68600ae7cd3240adda90479d65a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Light Red to Very Dark Purple
Appearance (Form) Powder
Solubility (Colour) Lt. Pink to Red to Very Dark Purple
Solubility (Turbidity)
1 mg/ml, EtOH
Clear to Hazy
Infrared spectrum Conforms
Carbon 70.2 - 79.2 %
Nitrogen 12.9 - 14.6 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité