Zinquin ethyl ester ≥95% (par HPLC), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Z2251-5MGEA 538 EUR InStock
Z2251-5MG
Zinquin ethyl ester ≥95% (par HPLC), Sigma-Aldrich®
Zinquin ethyl ester
Zinquin ethyl ester. ≥95% (HPLC), solid (2-Methyl-8-[(4-methylphenyl)sulfonylamino]-6-(ethyloxycarbonylmethyloxy)quinoline)
Formule: C₂₁H₂₂N₂O₅S
MW: 414,47 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 181530-09-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité