Violet cristallisé 1% en solution aqueuse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
V5265-250ML V5265-500ML
V5265-250MLEA 70.6 EUR InStock
V5265-250ML V5265-500ML
Violet cristallisé 1% en solution aqueuse, Sigma-Aldrich®
Violet cristallisé
Crystal violet solution for use in Brown-Hopps method for Gram-positive and Gram-negative bacterial staining.
Crystal violet solution has been used as a stain in cell proliferation assays, migration assays and Boyden chamber assay.
Formule: C₂₅H₃₀ClN₃
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00011750
Numéro CAS: 548-62-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa672f24a526f8cfcd13318c0a064d5cb4f367c2&vid=a297bbde5c84ff8b3af15d4ccb5bbed305be172b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Form) Powder
Solubility (Colour) Faint Red to Very Dark Red to Very Dark Purple
Solubility (Form)
10 mg/mL , 1M NH4OH in MeOH
Solution
1H NMR Spectrum Conforms to Structure
Solvent Content (by GC) ≤ 4 %
Nitrogen ≥7.5 %
Dye Content ≥80 %
Labeling Efficiency ≥50 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité