Lucifer Yellow VS dilithium salt ~85%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: 4-Amino-N-(3-[vinylsulphonyl]phenyl)naphthalimide-3,6-disulphonate dilithium salt, Dilithium 4-amino-N-[3-(vinylsulphonyl)phenyl]naphthalimide-3,6-disulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ100
L3510-100MG L3510-25MG
L3510-100MGEA 497 EUR InStock
L3510-100MG L3510-25MG
Lucifer Yellow VS dilithium salt ~85%, Sigma-Aldrich®
Lucifer Yellow VS dilithium salt
Formule: C₂H₁₂Li₂N₂OS₃
MW: 550,39 g/mol
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00009775
Numéro CAS: 71231-14-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b65df379ff69fd5ab04af7580bc34cea471155b5&vid=9fd0c5e2ae559805b854fd29376937dfcedf6305&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Yellow to Brown
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Solubility (Colour) Light Yellow to Brown
Solubility (Turbidity) Clear to Slightly Hazy
Purity (HPLC) ≥80.00 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité