Colorant de Jenner, certifié par la Commission de coloration biologique, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
J1875-25GEA 205 EUR InStock
J1875-25G
Colorant de Jenner, certifié par la Commission de coloration biologique, Sigma-Aldrich®
Colorant de Jenner
Jenner's stain,certified by the Biological Stain Commission (Jenner Stain; Eosin-Methylene Blue)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081733
Numéro CAS: 62851-42-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité