5-(Iodoacetamido)fluorescein ≥90% (par HPLC), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
I9271-100MG I9271-25MG
I9271-100MGEA 850 EUR InStock
I9271-100MG I9271-25MG
5-(Iodoacetamido)fluorescein ≥90% (par HPLC), Sigma-Aldrich®
5-(Iodoacetamido)fluorescein
5-(Iodoacetamido)fluorescein. ≥90% (HPLC) (5-IAF)
Formule: C₂₂H₁₄INO₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 63368-54-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38f173c1eb0d334d3178abf43266f9f92e5bd91c&vid=c9608c23183254a6f64c2c80d024ec6de8ca950a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Yellow to Orange
Appearance (Form) Powder
Carbon 48.5 - 54.1 %
Nitrogen 2.3 - 3.0 %
Purity (HPLC) ≥ 90 %
Solubility (Colour) Yellow to Orange
Solubility (Turbidity)
5 mg/mL, DMSO
Clear
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité