L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Indocyanine vert, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
Synonyms: IR-125, 4,5-benzoindotricarbocyanine, IC Green, Cardiogreen, Sodium 4-(2-(7-(1,1-dimethyl-3-(4-sulphonatobutyl)-1H-benzo[e]indol-2(3H)-ylidene)hepta-1,3,5-trien-1-yl)-1,1-dimethyl-1H-benzo[e]indol-3-ium-3-yl)butane-1-sulphonate, Foxgreen
MQ200
I2633-100MG I2633-25MG I2633-50MG
I2633-100MGEA 271 EUR InStock
I2633-100MG I2633-25MG I2633-50MG
Indocyanine vert, Sigma-Aldrich®
Indocyanine green
A negatively charged polymethine dye that forms noncovalent fluorescent complexes with proteins.
Formule: C₄₃H₄₇N₂NaO₆S₂
MW: 774.99 g/mol
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00013078
Numéro CAS: 3599-32-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59d432a05d02412effb6464eaca953d16e959a1b&vid=6002e8e16ac6c957b5906d060900607e4641ec48&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Green to very dark green and brown to very dark brown
Appearance (Form) Powder
Solubility (Colour) 0.01 g in 10 ml water
Solubility (Method) 0.01 g in 10 ml water
Nitrogen Content 2.7 - 3.6 %
Dye Content ≥75 %
Recommended Retest Period 72 Months
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité