Acide molybdophosphorique solution, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
HT153-250MLEA 136 EUR InStock
HT153-250ML
Acide molybdophosphorique solution, Sigma-Aldrich®
Acide molybdophosphorique
Intended for use in the Sigma Masson Trichrome Procedure, HT15.
Formule: H₃Mo₁₂O₄₀P
MW: 1825,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011341
Numéro CAS: 12026-57-2
ADR: 8,2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité