Nile blue A ≥75 % (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
N5632-25GEA 84.2 EUR InStock
N5632-25G
Nile blue A ≥75 % (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Nile blue A
Nile Blue A, Dye content ≥75 % (Basic Blue 12; Nile blue sulfate)
Formule: C₄₀H₄₀N₆O₆S
MW: 732,84 g/mol
Point de fusion: >300 °C (déc., lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064529
Numéro CAS: 3625-57-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité