Solvent Blue 59 98% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
229121-25GEA 132 EUR InStock
229121-25G
Solvent Blue 59 98% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Solvent Blue 59
Solvent Blue 59, Dye content 98 % (1,4-Bis(ethylamino)-9,10-anthraquinone; Atlasol Blue 2N; Sudan Blue)
Formule: C₁₈H₁₈N₂O₂
MW: 294,35 g/mol
Point de fusion: 215-217 °C (lit.)                      
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071821
Numéro CAS: 6994-46-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité