Ethyl violet, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
228842-25GEA 110 EUR InStock
228842-25G
Ethyl violet, Sigma-Aldrich®
Ethyl violet
Ethyl Violet,cationic triarylmethane dye (Basic violet 4; Ethyl purple 6B)
Formule: C₃₁H₄₂ClN₃
MW: 492,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011765
Numéro CAS: 2390-59-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité