Alizarin cyanin green F ≥60 % (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
214566-50GEA 102 EUR InStock
214566-50G
Alizarin cyanin green F ≥60 % (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Alizarin cyanin green F
Acid Green 25, Dye content ≥60 %
Formule: C₂₈H₂₂N₂O₈S₂
MW: 622,57 g/mol
Point de fusion: 235-238 °C (lit.)                      
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001193
Numéro CAS: 4403-90-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité