Direct Red 23, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
212490-50GEA 130 EUR InStock
212490-50G
Direct Red 23, Sigma-Aldrich®
Direct Red 23
Direct Red 23 has been used to stain water-hydrated seeds.
Formule: C₃₅H₂₅N₇Na₂OS₂
MW: 813,72 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003946
Numéro CAS: 3441-14-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité