Solvent black 5, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: 2-Amino-N,N-dipropylacetamide hydrochloride, Nigrosin B, alcohol soluble, Nigrosin soluble in spirit
211680-100G 211680-25G
211680-100GEA 104 EUR InStock
211680-100G 211680-25G
Solvent black 5, Sigma-Aldrich®
Solvent black 5
Nigrosin, alcohol soluble. Nigrosin is a black colored powder. It is widely used to manufacture ink and shoe polish. It is also employed for dyeing leather, wood and textiles. In addition, alcohol soluble nigrosin dye is used in carbon papers, typewriter and ribbons. It is used as an ingredient in rubber repairing lacquer.
Formule: C₈H₁₉ClN₂O
Numéro MDL: MFCD00071316
Numéro CAS: 11099-03-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
λmax 565 nm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité