L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acid red 1 60% Dye, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Red 2G, C.I. 18050, Amido Naphthol Red G, Sodium 5-acetamido-4-hydroxy-3-(phenyldiazenyl)naphthalene-2,7-disulphonate, 5-Acetamido-4-hydroxy-3-phenylazo-2,7-naphthalene-disulphonic acid disodium salt, Pontacyl Carmine, Azophloxine
MQ100
210633-100G 210633-25G
210633-100GEA 221 EUR InStock
210633-100G 210633-25G
Acid red 1 60% Dye, Sigma-Aldrich®
Acid red 1
Formule: C₁₈H₁₅N₃O₈S₂
MW: 509.41 g/mol
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00003954
Numéro CAS: 3734-67-6
EINECS: 223-098-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7c7165c3e0511e1301f8893984d66075e9c8f68&vid=a7c7165c3e0511e1301f8893984d66075e9c8f68&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Red to Purple
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Wavelength 503 - 509 nm
Extinction Coefficient ≥17000
Extinction Coefficient c = 0.02g/l; Water ≥17000
Carbon 25.3 - 59.1%
Nitrogen 4.5 - 12.0%
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité