L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Indocyanine vert Microscopy, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
Synonyms: IR-125, 4,5-benzoindotricarbocyanine, IC Green, Cardiogreen, Sodium 4-(2-(7-(1,1-dimethyl-3-(4-sulphonatobutyl)-1H-benzo[e]indol-2(3H)-ylidene)hepta-1,3,5-trien-1-yl)-1,1-dimethyl-1H-benzo[e]indol-3-ium-3-yl)butane-1-sulphonate, Foxgreen
MQ200
21980-100MG-F 21980-500MG-F
21980-100MG-FEA 226 EUR InStock
21980-100MG-F 21980-500MG-F
Indocyanine vert Microscopy, Sigma-Aldrich®
Indocyanine green
Cardiogreen was injected in animals intravenously for dynamic optical imaging system to study the capability of capturing the in vivo biodistribution kinetics.
Cardiogreen is a dye used for microscopy. This dye has its maximum extinction at the same wavelength as reduced and oxygenated haemoglobin meet making it possible to record the oxygen saturation in blood. This dye has no side-effects.
Formule: C₄₃H₄₇N₂NaO₆S₂
MW: 774.99 g/mol
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00013078
Numéro CAS: 3599-32-4
EINECS: 222-751-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (colour) Green to very dark green and brown to very dark brown
Appearance (form) Powder
Thin layer chromatogr. Corresponds to standard
Solubility (colour) 0.01 g in 10 ml water
Solubility (method) 0.01 g in 10 ml water
Carbon content 66.64% (theory)
Hydrogen content 6.11% (theory)
Nitrogen content 3.61% (theory)
Infrared spectrum Conforms to structure
Wavelength (1) (UV) 774 - 784 nm
Extinction (1%/1 cm) (1) (UV) ≥2000
Wavelength (2) (UV) 712 - 722 nm
Extinction (1%/1 cm) (2) (UV) ≥900
Wavelength (3) (UV) 386 - 396 nm
Extinction (1%/1 cm) (3) (UV) ≥115
Solvent (UV) Water
Emission maximum 801 - 811 nm
Remarks on luminescence Exc.: 781 nm in pbs
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité